Imprimer
Pipette Carousel 2 et Charger Carousel 2
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3116000.015 3116000.023 3116000.031 3116000.040 3116000.058
613-6970EA 181 EUR
613-6970 613-6971 EPPE3116000.031 EPPE3116000.040 EPPE3116000.058
Pipette Carousel 2 et Charger Carousel 2
Portoirs pour pipettes
Le Pipette Carousel 2 d’Eppendorf peut accueillir jusqu’à six pipettes Eppendorf manuelles monocanales ou multicanales. Notamment Eppendorf Research, Research plus, Reference, Reference 2 et Biomaster®. Le Charger Carousel 2 peut contenir jusqu’à six pipettes électroniques Eppendorf Xplorer ou Xplorer plus.
  • Grands pieds en caoutchouc qui protègent des liquides renversés sur le plan de travail
  • Grande poignée de transport pour un déplacement simple d’une paillasse à l’autre
  • Empreinte compacte d’un diamètre de 18,5 cm
  • Porte-pipettes et coques de chargeurs rapidement interchangeables, sans outils
  • Les pictogrammes étiquettent clairement les porte-pipettes et les coques de chargeur pour faciliter leur affectation en laboratoire
  • Fonction d’enroulement de cordon lorsque le cordon d’alimentation est inutilisé (chargeur)
  • Connecteur d’alimentation magnétique pour une connexion rapide et simple
Les porte-pipettes simples peuvent être montés sur le carrousel selon deux orientations tournées de 180° les unes par rapport aux autres pour stocker toutes les pipettes manuelles actuelles et la plupart des plus anciennes.
Informations de commande: Lorsqu’il est utilisé avec des coques de chargeur en option, le Charger Carousel peut contenir jusqu’à six Multipettes Eppendorf E3/E3x ou Multipettes stream/Xstream.
Outre les appareils électroniques, le Charger Carousel 2 est également idéal pour les pipettes Eppendorf manuelles lorsqu’elles sont utilisées avec des porte-pipettes en option.