Imprimer
Indicateurs de stérilisation par irradiation aux rayons gamma/bêta
Fournisseur: S▄DPACK MEDICA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7600018 7600016 7600015
489-0004EA 281 EUR
489-0004 489-0005 489-0099
Indicateurs de stérilisation par irradiation aux rayons gamma/bêta
Indicateurs de stérilisation
Les disques sont disponibles dans un grand nombre de versions vierges ou imprimés.
L'indicateur 489-0004 porte la mention : « Rouge = exposé aux rayons gamma ».
Les indicateurs 489-0099 et 489-0005 passent du jaune au rouge après une exposition aux rayons gamma/bêta.
Cdt: Rouleau de 5000 étiquettes.