Imprimer
Bottes de sécurité, à enfiler, Jalfrigg
Fournisseur: Jallatte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J0652/35 J0652/36 J0652/37 J0652/38 J0652/39 J0652/40 J0652/41 J0652/42 J0652/43 J0652/44 J0652/45 J0652/46 J0652/47 J0652/48
114-4013EA 231 EUR
114-4013 114-4014 114-4015 114-4016 114-4017 114-4018 114-4019 114-4020 114-4021 114-4022 114-4023 114-4024 114-4025 114-4026
Bottes de sécurité, à enfiler, Jalfrigg
Chaussures et bottes
Bottes de sécurité en cuir pleine fleur naturel aux qualités hydrofuge et oléofuge élevées.
  • Semelle Softane bimatière et crampons parfaitement adhérents sur les sols souillés et instables
  • Première de montage et intercalaire anti-perforation Flextane™ HP by Jallatte 100% composite
  • Embout large en polymère de synthèse perforé, résistant à des chocs de 200 Joules
Entièrement doublées pour une utilisation en ambiance froide.
Couleur: Naturel
Certifications: EN ISO 20345; S3, CI, SRC