Imprimer
Balais Quick-Connect et mops
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R034562 FGQ75000YL00 FGQ760000000
141-0121EA 43 EUR
141-0121 141-0126 141-0127
Balais Quick-Connect et mops
Serpillières
Mops en microfibres:
Mop en microfibres hautement absorbantes: les microfibres offrent de meilleures performances de nettoyage et une plus grande durabilité. Le balai à franges en boucle absorbe jusqu'à 0,6 l de liquide.
Mop en microfibres pour nettoyage à sec: le mop entièrement en microfibres attrape et retient la poussière à l'aide de l'électricité statique pour une meilleure élimination de la poussière.
Pour un nettoyage à sec des poussières uniquement — ne pas mouiller.
Manches Quick-Connect HYGEN™:
Modèles droits ou à courbure ergonomique, avec longueur fixe ou réglable. Les manches à balai Rubbermaid HYGEN™ ne sont pas magnétiques et sont adaptés aux salles d'IRM.
En aluminium léger pour une meilleure productivité
Manche recourbé, ergonomique pour une bonne préhension
Cadre-support en aluminium:
Le cadre Quick-Connect Rubbermaid Hygen™ plat se glisse facilement sous un meuble ou un équipement. La surface lisse permet à l'eau de s'écouler facilement, évitant l'accumulation de la poussière et des germes.
Conception en aluminium léger et résistant
Option Velcro pour fixer rapidement le mop sur le cadre
Bords en forme trapézoïdale et plat pour améliorer le nettoyage dans les coins et les endroits difficiles d'accès
Available as straight or ergonomically bent styles, in fixed and adjustable lengths. Rubbermaid HYGEN™ handles contain non magnetic aluminium and are safe for use in MRI rooms.