Imprimer
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 2 Non : 2 
Classe préparatoire / Étudiant / Saint maur des fosses
Oui, je le conseille
Très pratique pour prélever un petit volume de liquide. Ces pipettes sont très résistantes et faciles d'utilisation.
Réponse
de VWR France Publié 05/02/2025
VWR vous remercie pour votre commentaire.
16001-196
612-4466EA 19.9 EUR
612-4466 612-4518 612-4468 612-4469 612-4470 612-4471 612-4472 612-4473 612-4520 612-4476 612-4479 612-4481 612-4486 612-4490 612-4491 612-4492 612-4494 612-4495 612-4496 612-4497 612-4499 612-4500 612-4502 612-4543 612-4504 612-4505 612-4506 612-4508 612-4509 612-4511 612-4512 612-4513 612-4514 612-4515 612-4542 612-4533 612-4526 612-4527 612-4530 612-4523 612-4536 612-4538 612-4545 VWRU16001-196 612-3399 612-3608 612-3609 612-3610 612-3619 612-3627 612-5770 612-5781
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Pipettes Pipettes Pasteur
LDPE, usage unique. Ces pipettes incassables « tout-en-un » éliminent les risques éventuels de bris de verre et d'exposition à des matières infectieuses.
  • ne se brisera pas ni ne se cassera
  • Non toxiques et inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Peut être scellé, réfrigéré et stérilisé au gaz
  • Pas de jauge à insérer ou retirer
  • Taille uniforme des gouttes
La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison. Les pipettes fonctionnent bien pour les transferts rapides et sûrs de liquides.
Informations de commande: Pour vous aider à trouver le bon produit et le bon numéro de catalogue, veuillez consulter la brochure VWR® for Liquid Handling, pages 12 à 13, que vous trouverez sous « Informations connexes » et « Documentation produit ». Des images des pipettes sont disponibles à côté du numéro de catalogue et de la description de l'emballage.