Imprimer
Lingettes pour applications générales, WYPALL* X80
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8377 8388
115-1987EA 246 EUR
115-1987 115-0604
Lingettes pour applications générales, WYPALL* X80
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Les essuyeurs WYPALL* X80 absorbent les liquides grâce au matériau Hydroknit* non tissé unique. Épais et réutilisables, ils possèdent d'excellentes qualités d'absorption.
  • Solides pour les tâches les plus difficiles
  • Absorption rapide
  • Résistance aux déchirures
Couleur: bleu ou blanc