Imprimer
Lingettes pour salles blanches, moletonnées, Amplitude™ Zeta™
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AMZE0001 AMZE0002
115-0610EA 42.3 EUR
115-0610 115-0611
Lingettes pour salles blanches, moletonnées, Amplitude™ Zeta™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Lingette en polypropylène et cellulose non tissées et thermosoudées ; deux couches de polypropylène renferment le matériau en cellulose, ce qui confère un fort pouvoir d'absorption à ce matériel et permet d'obtenir un haut degré de propreté.
  • L'intérieur en cellulose entre deux couches de polypropylène traité par fusion-soufflage est très résistant
  • Excellente résistance aux acides
  • Surface moletonnée 3 épaisseurs permettant une séparation par apparence
Parfait dans les cas de déversements d'acide et de solvants, Zeta™ est également idéal pour la protection des chariots et d'autres applications en laboratoire.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1000, ISO 6, M4.5.
Couleur : blanc
Cdt: les lingettes se présentent dans un double emballage pour préserver leur intégrité.
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.