Imprimer
Lingettes pour salles blanches, multi-usages, Amplitude™Sigma™
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AMSI0001 AMSI0003 AMSI0002
115-0573EA 44.4 EUR
115-0573 115-0609 CONTAMSI0002
Lingettes pour salles blanches, multi-usages, Amplitude™Sigma™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Lingettes en cellulose/polyester enchevêtrés, non tissées, avec 55% de cellulose et 45% de polyester, très absorbantes et une durée de vie importante.
  • Solides et durables, mouillées ou sèches
  • Faibles niveaux de particules et de substances extractibles
  • Disponibles sous formes de lingettes présaturées PROSAT® et SATWipes®
Parfaites pour les applications non abrasives, le nettoyage général ou l'absorption des éclaboussures pour les dispositifs biotechnologiques, pharmaceutiques, électroniques, médicaux et les semi-conducteurs, ainsi que les secteurs des cartes à circuits imprimés.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1000, ISO 6, M4.5.
Couleur: blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.