Imprimer
Lingettes pour salles blanches, multi-usages, Amplitude™ EcoCloth™
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AMEC0003 AMEC0004 AMEC0005 AMEC0001 AMEC0002
115-0570EA 48.8 EUR
115-0570 115-0571 115-0572 115-0569 115-0608
Lingettes pour salles blanches, multi-usages, Amplitude™ EcoCloth™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Lingettes absorbantes en cellulose/polyester non tissé. Absorption importante malgrè leur poids léger.
  • Lingette légère et très absorbante pour applications non abrasives
  • Faites de matériaux solides et durables enchevêtrés présentant une bonne compatibilité avec les solvants
  • Faibles niveaux de particules et de substance extractibles
Recommandées pour le nettoyage classique de dispositifs biotechnologiques, pharmaceutiques, électroniques, médicaux et des semi-conducteurs, ainsi que pour les secteurs des cartes à circuits imprimés. Parfaites pour le nettoyage des produits avant leur introduction dans les salles blanches ou pour le balayage et l'absorption des éclaboussures.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1000, ISO 6, M4.5.
Couleur : blanc
Cdt: Double emballage.
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.