Imprimer
Lunettes de sécurité, A800
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1015367 1015368 1015369 1015370
111-0399EA 5.02 EUR
111-0399 111-0517 111-0402 111-0166
Lunettes de sécurité, A800
Lunettes
Single lens safety glasses for general protection against impact.
  • Branches rembourrées ultra-souples et confortables
  • Lunettes de petite taille s'adaptant au visage
  • Modèle sportif et élégant
Suitable for applications in utilities, manufacturing, biotech, laboratories, cleanrooms, ship building and automotive manufacturing.
Certifications: EN 166.