Imprimer
Adaptateurs d'expansion pour joints rodés standard, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
XA41 XA21 XA32 XA42 XA54 XA43 XA31 XA52 XA53 XA10
201-0236EA 74.8 EUR
201-0236 201-0229 201-0235 201-0237 201-0707 201-0238 201-0230 201-0705 201-0706 201-0704
Adaptateurs d'expansion pour joints rodés standard, Quickfit®
Adaptateurs Raccords à rodage conique
Adaptateur d'expansion, en verre borosilicaté PYREX® pour grande prise en haut et pour petit cône à la base.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Utile pour la connexion de joints rodés en verre de taille différente.