Imprimer
Joint avec orifice pour bouchons à vis, en silicone, avec laveur en PTFE
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
01331810 01331406 01332508 01332510 01332512 01333210 01333212 01333214 01333216 01333218 01334526 01334532 01331808 01331806
201-0251EA 7.2 EUR
201-0251 201-0250 LENZ01332508 LENZ01332510 201-0239 LENZ01333210 LENZ01333212 LENZ01333214 LENZ01333216 201-0240 LENZ01334526 LENZ01334532 LENZ01331808 LENZ01331806
Joint avec orifice pour bouchons à vis, en silicone, avec laveur en PTFE
Scellés Bagues d'étanchéité
En silicone avec laveurs en PTFE
  • Résistance à une température de -200 à +250 °C
  • Très bonne résistance chimique
  • Manipulation aisée
Adaptés aux bouchons de raccord filetés avec trou et filetage GL