Imprimer
Bouchons à vis avec ouverture
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
01321018 01321014 01321025 01321032
201-0247EA 3.5 EUR
201-0247 201-0246 201-0248 201-0249
Bouchons à vis avec ouverture
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
En PBT, rouge sans joints
  • Pour filetages DIN/GL
  • Résistance à une température maximale de 180 °C
  • Autoclavables, stérilisables à l'air chaud
Avec trou central.