Imprimer
Lingettes pour applications générales, Tork Premium, à code couleur
Fournisseur: Essity
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
194450 194550 194650 194750
115-0584EA 106 EUR
115-0584 115-0585 115-0586 115-0587
Lingettes pour applications générales, Tork Premium, à code couleur
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Lingettes de nettoyage en tissu à code couleur et effilochage réduit, mélange viscose/polyester.
  • Utiles pour un système de nettoyage à code couleur
  • Tork Premium : la meilleure qualité pour les tâches de nettoyage les plus difficiles