Imprimer
Pompes et tubes colorimétriques pour la mesure de gaz
Fournisseur: GASTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
600 840 TG-1 27 25 26 107 GV-100S GV-100LS GV-110S 860 28
151-0050EA 269 EUR
151-0050 151-0060 151-0068 151-0023 151-0021 151-0022 151-0000 151-0064 151-0063 118-0080 118-0473 GAST28
Pompes et tubes colorimétriques pour la mesure de gaz
Systèmes de détection de gaz
Identification et mesure des gaz spécifiques au moyen d'une pompe d'échantillonnage et de tubes d'analyse.
  • Conception ergonomique pour une bonne préhension, légère et résistante à la corrosion
  • Dispositif intégré pour casser l'extrémité des tubes aisément et en toute sécurité
  • Indicateur de flux intégré indiquant un échantillonnage complet
Utilisez la pompe manuelle pour aspirer un échantillon précis de 100 ml d'air par un tube d'analyse spécifique de gaz.
La longueur du changement de coloration du réactif dans le tube calibré permet une lecture directe et précise de la concentration en gaz.
Tubes transparents, avec réactif assurant le virage de couleur et échelle calibrée pour une lecture directe et précise.
Certifications: DIN EN 1231
Informations de commande: D'autres tubes sont disponibles sur demande.