Imprimer
Sondes et accessoires pour processeurs ultrasoniques Vibra-Cell™
Fournisseur: Sonics & Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
432-0267EA 97.9 EUR
432-0267 432-0102 432-0123 432-0104 432-0269 432-0125 432-0103 SONI630-0310 SONI630-0218 432-0117 432-0116 432-0119 432-0118 SONI630-0217 SONI888-00026 432-0113 432-0112 432-0115 432-0114 432-0131 432-0130 432-0111 432-0110 SONI630-0580 SONI630-0608 SONI630-0407 432-0128 SONI630-0306 432-0106 432-0105 432-0127 432-0129 432-0107
Sondes et accessoires pour processeurs ultrasoniques Vibra-Cell™
Homogénéisateurs Désintégrateurs de cellules à ultrasons
Une large gamme de sondes pour un grand nombre d'applications est disponible, notamment des micropointes cannelées et taraudées ainsi que des sondes pour le traitement dans des microplaques.
  • Sondes à éléments multiples pour microplaques Deep-Well
  • Sondes à cupule pour sonication non invasive des échantillons
  • Cellules à flux continu pour dispersion et homogénéisation de grands volumes d'échantillons à faible viscosité où une exposition prolongée aux ultrasons n'est pas souhaitable
  • Commande au pied pour une utilisation sans les mains
  • Boîtiers antibruit : réduisent le bruit et agissent comme équipement de protection
Sondes pour traitement dans des microplaques:
Les sondes à éléments multiples sont spécialement conçues pour le traitement de 96 plaques Deep-Well, ainsi que des microtubes de 1,5/2,0 ml et des tubes à essai de 10 ml. Bien qu'initialement conçues pour des applications de génomique et de protéomique, ces sondes peuvent également être utilisées pour le fractionnement cellulaire et tissulaire, les études de toxicité, la préparation d'échantillons, les ELISA, l'enzymologie, la purification de protéines pour étiquetage ADN, ARN et PCR, l'hybridation, les études de liaison à des récepteurs, la préparation de liposomes, les micro émulsions, les extractions, la déségrégation et la dissolution.
Contrairement aux bains ultrasoniques ou aux sondes à microplaques, ces sondes envoient l'intensité directement dans l'échantillon, et non via les parois de la microplaque, et contrairement aux sondes uniques avec des tubérosités rainurées, ces sondes composites agissent comme des amplificateurs mécaniques. Ces sondes à éléments multiples de 20 kHz se composent d'un coupleur et plusieurs micropointes taraudées de rechange de 3 mm, espacées de 18 mm. L'ensemble complet mesure approximativement 260 mm de long.
Les sondes peuvent être installées sur un statif de laboratoire ou incorporées dans un système de positionnement X - Y automatique pour répondre aux exigences de haut rendement.
Informations de commande: Pour plus d'informations sur la gamme complète d'accessoires notamment les sondes à longueur d'onde complète, les sondes à gain élevé, les rallonges pour sondes à longueur d'onde complète et les accessoires pour le modèle VCX 1500, veuillez contacter Avantor.
Attention: *Note de sécurité: ne jamais utiliser de sonde dotée d'une pointe de remplacement avec des liquides à faible tension de surface (par exemple les solvants). Utiliser à la place une sonde pour solide.