Imprimer
Lunettes de sécurité, Contour
Fournisseur: Bollé Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CONTESP CONTPSI CONTPSF
111-0113EA 19.8 EUR
111-0113 111-0112 111-0514
Lunettes de sécurité, Contour
Lunettes
Robustesse, protection, design, confort et légèreté: tous ces avantages font des lunettes Contour un modèle unique.
  • Branches anti-glisse TIPGRIP
  • Pont de nez anti-glisse
  • Modèle avec lentille ESP (Extra Sensory Perception): Un revêtement innovant pour atténuer l'éblouissement et les effets néfastes de la lumière bleue
Poids: 21 g
Certifications: EN 166, (EN 170, EN 172)
Informations de livraison: Fournies avec une pochette en microfibres.