Imprimer
Balai de sol sans seau EasySat™
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLVKMOP BLVKMOPIR TBLVKMOP BLMOPQC
129-0213EA 782 EUR
129-0213 129-0214 129-0215 141-1467
Balai de sol sans seau EasySat™
Serpillières
EasySat™ bucketless floor mop is an effective and quick solution to cleaning challenges.
  • Entièrement autoclavable
  • Le réservoir de solution fermé minimise l'exposition aux produits chimiques
  • La grande ouverture facilite le remplissage du réservoir
  • Le système de balai léger pèse 3,2 kg avec la cuve pleine
  • Le mécanisme de contrôle à flux de déclenchement délivre la solution de nettoyage à la demande ou en continu
  • Les têtes trapézoïdales nettoient les endroits difficilement accessibles et se déclinent en deux versions : surface lisse pour un nettoyage des sols classiques et surface texturée pour une action plus abrasive
Designed for the cleanroom, this innovative mop is easy to use. The built-in 1,5 litre solution tank completely eliminates the need for a bucket and wringer (one full tank cleans up to 465 m²). Disposable mop heads are made from an ultra clean polyester foam VertiKlean.
Mop head is available validated sterile as per AAMI/ISO 11137:2006 guidelines. Gamma irradiated to SAL 10⁻⁶, one of the strictest guidelines established by AAMI/ISO.