Centrifugeuses haute performance, compactes, conçues pour un débit de traitement d'échantillons élevé et pour d'importants volumes d'échantillons.
- Centrifugeuses conviviales avec verrouillage automatique du couvercle, panneau de commande ergonomique de pointe, espace de stockage pour 98 programmes, rotors facilement échangeables
- Boîtier et couvercle en métal, chambre de centrifugation en acier inoxydable, hublot sur le couvercle
- Caractéristiques de sécurité: verrouillage du couvercle pendant le fonctionnement du rotor, ouverture d'urgence du verrou du couvercle, protection anti-chute du couvercle, protection anti-surchauffe du moteur, protection anti-surchauffe de la chambre (ROTINA 420 R), mise hors tension en cas de déséquilibre, reconnaissance automatique du rotor
Idéales pour les applications en biologie clinique, en biotechnologie et dans les établissements de recherche dans le domaine des sciences de la vie.
Informations de commande: Rotors et adaptateurs disponibles séparément.