Imprimer
Stations de lavage oculaire
Fournisseur: Plum Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4770 4789
118-1708EA 86.1 EUR
118-1708 118-1709
Stations de lavage oculaire
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Disponibles sous forme de station ouverte ou de boîte murale fermée étanche aux poussières et contenant 200 ml de solution neutre et 500 ml de solution de lavage oculaire Plum. Conviennent particulièrement en cas de risque de blessures oculaires dues aux acides ou alcalis.
  • Station ouverte avec miroir et pictogramme
  • Boîte murale avec miroir et pictogramme pour lavage oculaire
  • Boîte murale parfaitement adaptée aux zones de production poussiéreuses et sales
Temps de rinçage: 2 minutes pour la solution à pH neutre, 5 minutes pour la solution de lavage oculaire, Durée de conservation: 3 ans.
L×P×H station ouverte: 230×80×290 mm, L×P×H boîte murale: 227×110×265 mm.