Imprimer
Douches oculaires avec deux flacons
Fournisseur: Plum Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4650 4694
118-1702EA 88.9 EUR
118-1702 118-1705
Douches oculaires avec deux flacons
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Disponibles sous forme de station ouverte ou de boîte murale fermée étanche aux poussières et contenant 2×500 ml de solution de lavage oculaire Plum.
  • Installation facile près de l'environnement de travail
  • Station ouverte avec miroir et pictogramme, boîtier mural avec miroir et signalétique lavage oculaire
  • La station ouverte ne convient pas aux environnements très poussiéreux ou sales
Temps de rinçage : environ 10 minutes
l×P×H station ouverte : 230×80×290 mm
l×P×H station en boîte : 227×110×265 mm