Imprimer
Solution de douches oculaires
Fournisseur: Plum Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4604 4691 4605 4695
118-1700EA 22.9 EUR
118-1700 118-1703 118-0476 118-0478
Solution de douches oculaires
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Solution de chlorure de sodium stérile (0,9%) dans un flacon de solution de douches oculaires avec œillère et bouchon anti-poussière. Évite que des corps étrangers (tels que des particules de métal ou des copeaux de bois) ne collent à l'œil et ne provoquent des blessures graves.
  • Œillère ergonomique à positionnement sur l'œil pour un rinçage doux et homogène
  • Flacon de 200 ml pour une utilisation mobile, notamment dans des boîtes à outils ou des trousses de premiers secours
  • Utilisation pour recharge des stations de lavage oculaire Plum
  • Aucun entretien ni nettoyage des bouteilles n'est nécessaire
  • Bouteilles dans un même carton : Le carton protège les bouteilles des contaminations extérieures et peuvent s'ouvrir facilement et rapidement via la perforation
Temps de rinçage ~2 minutes pour 200 ml, 5 minutes pour 500 ml.
Durée de conservation : 3 ans.
Certifications: DIN EN 15154-4.