Imprimer
Agitateurs magnétiques, série C-MAG MS
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3582402 3582603 3582602 3582403 3582400 3582203 3582202 3582200 3582600
442-0709EA 626 EUR
442-0709 442-0724 442-0710 442-0722 442-0721 442-0720 442-0708 442-0733 442-0723
Agitateurs magnétiques, série C-MAG MS
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateurs compacts avec plaque en céramique résistant aux produits chimiques. Le panneau de commande surélevé permet d'éviter les éventuelles éclaboussures.
  • Moteur puissant
  • Forte adhésion magnétique pour maintenir le barreau d'agitation en place
  • Contrôle par microprocesseur du moteur assurant le maintien d'une vitesse constante
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21