Imprimer
Étiqueteuse, BMP™61
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
196475 198633 198632
BRDY196475EA 816 EUR
BRDY196475 116-0848 116-0847
Étiqueteuse, BMP™61
Imprimantes Label Printers
L'étiqueteuse BMP™61 offre plusieurs interfaces utilisateur, un écran tactile, divers canaux de transmission, gestion et sauvegarde des données. Elle imprime avec une extrême rapidité bandes continues, rouleaux d'étiquettes prédécoupées ou en gros conditionnement, pouvant atteindre une largeur de 50,8 mm. Résolution d'impression de 300 dpi avec technologie de transfert thermique pour des caractères de taille évolutive entre 4 et 174 pt.
  • Robuste et fiable
  • Vitesse d'impression 33,8 mm/s
  • Deux ans de garantie
  • Étalonnage automatique grâce à la technologie
En savoir plus