Imprimer
Système de détection de point final, End-Zone™
Fournisseur: LABCONCO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
780901000 780902000
535-0392EA 1790 EUR
535-0392 LBCP780902000
Système de détection de point final, End-Zone™
Lyophilisateurs
End-Zone™ offre une alternative aux inspections visuelles, et permet de déterminer facilement à quel moment la lyophilisation est terminée.
  • Il vous alerte lorsque l'échantillon atteint le niveau d'humidité sélectionné par l'utilisateur
  • Compatible avec le système d'exploitation FreeZone Lyo-Works™
Le kit de démarrage est utilisé pour détecter le point final dans un flacon à échantillon. Le kit complémentaire est utilisé pour détecter le point de final dans cinq échantillons maximum.
End-Zone™ émet une alerte lorsque les niveaux d'humidité de l'échantillon ont atteint le niveau sélectionné par l'utilisateur. Il compare le niveau de vide d'une vanne vide avec le niveau de vide situé à l'intérieur du flacon Fast-Freeze contenant l'échantillon.
Informations de livraison: Le kit de démarrage comprend deux capteurs de vide, un adaptateur pour vanne, la partie haute d'un flacon Fast-Freeze avec port de capteur, un câble de connexion et un support de montage comportant de l'espace pour six capteurs. Le kit complémentaire comprend un capteur de vide et la partie haute d'un flacon Fast-Freeze avec une ouverture pour insérer le capteur de vide.