Imprimer
Acide azélaïque ≥98% (par GC) pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20117.0025 8.20117.0100
8.20117.0025EA 62.1 EUR
8.20117.0025 8.20117.0100
Acide azélaïque ≥98% (par GC) pour la synthèse
Acide azélaïque
Formule: C₉H₁₆O₄
Poids moléculaire: 188.22 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (20 hPa)
Point de fusion: 106…109 °C
Point éclair: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004432
Numéro CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Indice Merck: 13,00908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥98,0% (a/a)
Melting range (lower value) ≥106 °C
Melting range (upper value) ≤109 °C
Identity (IR) Passes test
Molar mass 188,22 g/mol
Vapor pressure 1,3 hPa (178,3 °C)
Solubility 2,4 g/l
Storage Store below +30 °C