Imprimer
Masques d'hygiène pour salles propres, à visière, Bioclean Clearview™, PE/PP
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VFM210-L VFM210-T-SLOT
113-2266EA 566 EUR
113-2266 NITRVFM210-T-SLOT
Masques d'hygiène pour salles propres, à visière, Bioclean Clearview™, PE/PP
Masques Masques pour salles propres
Masques en tissu PP/PE, trois plis avec coutures scellées par ultrasons et visière anti-buée intégrée. La couche extérieure est constituée de PP non tissé hydrophobe, la couche intermédiaire de polyester Meltblown et la couche intérieure de PP/PE hydrophile (non tissé).
  • Sans protéine de latex
  • Filtration efficace des particules (EFP): >97% et des bactéries (EFB): >96,5%
  • Codes-barres sur le carton extérieur pour la saisie de données lors des contrôles de stock
  • Liens ou attaches auriculaires
Pour salles propres classe 10, ISO 4, M2.5.