Imprimer
Blouses de laboratoire pour salle propre, BioClean-D™, CleanTough™
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BDLC-L BDLC-M BDLC-S BDLC-XL BDLC-XXL S-BDLC-M S-BDLC-S S-BDLC-XL S-BDLC-XXL S-BDLC-L
113-0809EA 330 EUR
113-0809 113-0810 113-0811 113-0812 113-0813 113-0825 113-0826 113-0827 113-0828 113-0824
Blouses de laboratoire pour salle propre, BioClean-D™, CleanTough™
Vêtements à usage unique
Ces blouses de laboratoire à usage unique sont fabriquées à partir de matériau CleanTough™ en PP spunbond non tissé et recouvert d'un film en polyéthylène. Ce tissu offre une protection efficace contre les particules et vaporisations fines.
  • Matière légère, à effilochage réduit et résistante à l'usure
  • Trois poches, fermeture à pressions
  • Poignets ouverts et ventilation arrière
  • Disponibles en version stérile ou non stérile
  • Code-barres unique sur le carton extérieur (ITF-14) pour la saisie de données lors des contrôles de stock
Suitable for use in Class 10, ISO 4, M2.5 environments.
Couleur: Blanc
Type PB [6]; Cat. III
Certifications: EN ISO 13034 (Type PB[6]), EN 14325, EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 and 89/686/EEC Article 11b certifications.
Sterile models: Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Cdt: One lab coat per sealed double plastic bag; 30 plastic bags per sealed carton liner; one carton liner per carton (30 lab coats).