Imprimer
Gants résistants au froid, ActivArmr® 23-700
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
23-700/10 23-700/9
112-0270EA 29.9 EUR
112-0270 112-2926
Gants résistants au froid, ActivArmr® 23-700
Gants
Entièrement enduits, avec isolation en mousse PU pour une chaleur et un confort accrus. Finition texturée pour une préhension inégalée sur les surfaces mouillées et glissantes. Enduction en PVC solide et hydrophobe, n'absorbe pas l'eau, ne se raidit pas comme le cuir et reste souple, même à des températures négatives.
  • Résistance au sel, aux produits chimiques et à la corrosion, pas de fissure
  • Ajustement pour un meilleur confort et une fatigue moindre
  • Doublure hydrophobe, partiellement amovible, pour évacuer la sueur de la main
Ideal for food processing and automotive applications.
Certifications: EN 388:2016 (3121B), EN 511 (111), EN ISO 374-1 Type B (KLT), EN ISO 374-5; Cat. III