Imprimer
Gants tricotés anti-décharge électrostatique, HyFlex® 11-100
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11-100/7 11-100/11 11-100/8 11-100/6 11-100/9 11-100/10
112-3192EA 101 EUR
112-3192 112-3190 112-3193 112-3191 112-3194 ANSE11-100/10
Gants tricotés anti-décharge électrostatique, HyFlex® 11-100
Gants
Gants en nylon tricotés avec revêtement en mousse nitrile sur la paume.
  • Dissipation des décharges électrostatiques
  • Fine doublure pour une douceur et un confort extrêmes
  • Gants anatomiques : conception ergonomique pour une excellente dextérité, un parfait confort pour un port prolongé
  • Matériaux exempts de solvants et de silicone
  • La couleur claire du gant permet aux utilisateurs de détecter facilement toute saleté ou contamination
Spécialement conçus pour le travail en micro-électronique, où les décharges électrostatiques doivent être évitées. Leur conception fine améliore la manipulation de composants toujours plus petits. Convient également à une utilisation en zones avant et après application de peinture et en salles à environnement contrôlé.
Gauge: 13
Colour: Grey
EN 388 (2131), EN 1149, Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (2131A), Cat. II