Agitateurs compacts avec plaque en vitrocéramique, offrant une excellente résistance aux produits chimiques. Les unités possèdent un affichage numérique des codes d’erreur, un indicateur avertissant l’utilisateur que la plaque est chaude, un circuit de sécurité fixe qui éteint l’élément chauffant si la température dépasse 550 °C, et 3 modes de fonctionnement (standard, sécurité et protection contre les déréglages). Les agitateurs possèdent une échelle d’affichage de vitesse et peuvent, en option, se connecter directement à la sonde de température PT1000 ; lorsque cette fonction est utilisée, la précision de contrôle dans le milieu est de ±0,5 °C.
- Réglage précis de la température via un potentiomètre numérique
- Affichage numérique simultané des températures cibles et réelles sur un écran LCD
- Affichage de la température réelle dans le milieu avec résolution de 0,1 °C lors de l’utilisation de la sonde de température PT1000
- L’agitateur peut être contrôlé à l’aide de deux microcontrôleurs
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Informations de livraison: Fournis avec une sonde PT1000. Une vaste gamme d’accessoires en option est disponible.