Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, Alto 285
Fournisseur: MAPA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
34285019 34285360 34285018
112-5550EA 40.5 EUR
112-5550 112-5548 112-5549
Gants résistants aux produits chimiques, Alto 285
Gants
Liquid-proof glove made of natural rubber latex. Curved fingers and contoured palm. Smooth chlorinated internal surface. Non-slip finish in hand area. Guaranteed silicone-free.
  • Surface gaufrée sur la zone de la main
  • Longue manchette pour protéger l'ensemble du bras
  • Faciles à enfiler, à retirer et à nettoyer grâce à la surface chlorée
  • Peuvent être utilisé par-dessus un gant tricoté
  • Bonne résistance aux risques mécaniques
  • Conformes aux exigences de la FDA en matière de contact alimentaire
Conçus pour protéger des produits chimiques tels que les acides, bases, détergents, alcools et solvants cétoniques. Eviter le contact avec des solvants pétroliers, aromatiques et chlorés.
Thickness: 1,0 mm
Colour: Tan
EN 374 (ABKL), EN 388 (2131), Cat. III
Certifications: EN ISO 374-1 Type A (ABKMPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2131X), Cat. III.
Approuvés pour le contact alimentaire.