Imprimer
Demi-masques filtrants contre les particules, réutilisables, 8825+ et 8835+
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8825PLUS 8835PLUS
111-2293EA 82.6 EUR
111-2293 111-2326
Demi-masques filtrants contre les particules, réutilisables, 8825+ et 8835+
Protection respiratoire Masques réutilisables Demi-masques
Le masque de protection contre les particules 3M™ 8825+ a été conçu pour améliorer l'ajustement à la forme et à la taille du visage de l'utilisateur. Grâce à sa conception robuste et à la forme de la coque, ce masque répond aux exigences particulières du test d'obstruction pour les masques FFP (élément filtrant).
  • Matériau souple permettant d'améliorer l'ajustement à la forme et à la taille du visage de l'utilisateur
  • Matériau filtrant haute performance, respiration aisée
  • La vanne 3M™ Cool Flow™ brevetée permet de dégager efficacement l'accumulation de chaleur et procure un plus grand confort, ce qui permet de minimiser le risque de lunettes embuées
  • Serre-tête tressé réglable avec ajustement en 4 points, pour une sensation plus sûre
  • EN 149 'R': réutilisable - ce masque peut être utilisé pour plusieurs interventions
Peut être utilisé dans des environnements chauds et humides. Pour une large gamme de formes et de tailles de visage.