Imprimer
VWR®, Plaques de culture cellulaire, scaffold 3D
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
734-2970EA 280 EUR
734-2970 734-2971 734-2972
VWR®, Plaques de culture cellulaire, scaffold 3D
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
Les plaques de culture cellulaire scaffold 3D VWR® en polystyrène (GPP) avec scaffold en polystyrène et polymère peuvent simuler la structure tridimensionnelle des cellules animales et humaines pour un effet optimal, et ainsi fournir un environnement idéal pour les interactions cellulaires, maximiser l’aire de culture et améliorer le rendement.
  • Scaffold très cohérent (Ø moyen des fibres de 500 μm et espacement des pores de 260 μm) avec canaux 3D offrant une connectivité élevée, ce qui facilite la transmission des nutriments, une activité métabolique homogène et la précision des résultats de la culture
  • La surface résistante aux cytokines et au facteur de croissance favorise la collecte de sécrétions cellulaires, permet de gagner du temps et d’éviter les étapes de séparation supplémentaires
  • Les pores ouverts à haute connectivité facilitent l’absorption de nutriments et le métabolisme
  • Surface plus grande que celle des boîtes de culture cellulaire classiques pour de meilleurs rendements et une efficacité matérielle maximale
  • Intégrité strictement testée
  • Stérilisation par faisceau d'électrons
  • Ne contient pas de DNase ni RNase, apyrogène
Les applications incluent les études sur le mécanisme d’interaction entre les cellules, l’immunothérapie cellulaire, la thérapie de cellules souches, le criblage de médicaments et la production de médicaments basés sur des cellules.