Imprimer
VWR® 3-D scaffold, Boîtes de culture cellulaire
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
734-2967EA 523 EUR
734-2967 734-2968 734-2969
VWR® 3-D scaffold, Boîtes de culture cellulaire
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
Les boîtes de culture cellulaire scaffold 3D VWR® en polystyrène (GPP) avec scaffold en polystyrène et polymère peuvent simuler la structure tridimensionnelle des cellules animales et humaines, pour un effet optimal; elles permettent ainsi de fournir un environnement idéal pour les interactions cellulaires, maximiser l'aire de culture et améliorer le rendement.
  • Scaffold très cohérent (Ø moyen des fibres de 500 μm et espacement des pores de 260 μm) avec canaux 3D offrant une connectivité élevée, ce qui facilite la transmission des nutriments, une activité métabolique homogène et la précision des résultats de la culture.
  • La surface résistante aux cytokines et au facteur de croissance favorise la collecte de sécrétions cellulaires, permet de gagner du temps et d'éviter les étapes de séparation supplémentaires.
  • Les pores ouverts à haute connectivité facilitent l'absorption de nutriments et le métabolisme.
  • Surface plus grande que celle des boîtes de culture cellulaire classiques pour de meilleurs rendements et une efficacité matérielle maximale
  • Irradiation par faisceau d'électrons pour la stérilisation
  • Ne contient pas de DNase ni RNase, apyrogène
Les applications incluent les études sur le mécanisme d'interaction entre les cellules, l'immunothérapie cellulaire, la thérapie de cellules souches, le criblage de médicaments et la production de médicaments basés sur des cellules.
Certifications: Certification ISO 13485:2003 et ISO 9001:2008.