Imprimer
VWR®, Lames de cellules dans des boîtes de culture cellulaire
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
734-2973EA 258 EUR
734-2973 734-2974 734-2975 734-2976
VWR®, Lames de cellules dans des boîtes de culture cellulaire
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
Les lames de cellules VWR® sont en PET de qualité médicale hautement transparent, très solide et incassable. Seule la surface de la lame de cellule a fait dl'objet d'un traitement hydrophile pour favoriser le développement des cellules adhérentes, tandis que la surface environnante de la boîte de culture est hydrophobe, rendant difficile le développement des cellules adhérentes.
  • La transparence et la transmission de la lumière de la lame de cellule permettent la bonne observation des cellules au microscope optique ou à fluorescence
  • L'utilisation de
En savoir plus