Ces pipettes à déplacement d'air manuelles avec fonctions BPL complètent les modèles phares PIPETMAN L monocanal ou multicanaux en offrant une gamme de pipettes confortables, légères, sans risque de modification accidentelle du volume.
- Le couvercle gradué peut être réajusté pour les liquides denses et visqueux (une fois remis à zéro, le nouveau volume ne peut pas être modifié accidentellement)
- Éjecteur de pointe réglable en plastique peut être utilisé aussi bien par les droitiers que par les gauchers
- Éjecteur de pointe avec conception nouvelle : l'éjection des pointes demande jusqu'à deux fois moins d'effort qu'avec un PIPETMAN Neo
- Partie inférieure du bouton-poussoir colorée en bleu afin de faciliter la distinction entre les modèles de pipettes à volume variable et à volume fixe
- Code d'identification à 2D pour une meilleure traçabilité ; lisible par les scanners standard
- Pour un accès pratique aux pièces réparables, la pipette est équipée du clip d'éjecteur gilson
L'éjecteur de pointe, le porte-pointe et l'écrou de raccordement peuvent être stérilisés dans le laboratoire sous les conditions suivantes: chaleur humide/121 °C/0 minutes/1 bar.
À utiliser de préférence avec les pointes PIPETMAN DIAMOND.