Imprimer
Pipettes multicanaux, mécaniques, volume variable, PIPETMAN® L
Fournisseur: GILSON
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FA10016 FA10009 FA10010 FA10011 FA10012 FA10013 FA10014 FA10015 FA10013C FA10014C FA10009C FA10010C FA10011C FA10012C FA10015C FA10016C FA10013CG FA10014CG FA10009CG FA10010CG FA10011CG FA10012CG FA10015CG FA10016CG FA10040 FA10039 FA10035 FA10036 FA10037 FA10038 FA10039C FA10039CG FA10040C FA10040CG FA10035C FA10035CG FA10036C FA10036CG FA10037C FA10037CG FA10038C FA10038CG
613-5821EA 1041 EUR
613-5821 613-5814 613-5815 613-5816 613-5817 613-5818 613-5819 613-5820 GILSFA10013C GILSFA10014C GILSFA10009C GILSFA10010C GILSFA10011C GILSFA10012C GILSFA10015C GILSFA10016C GILSFA10013CG GILSFA10014CG GILSFA10009CG GILSFA10010CG GILSFA10011CG GILSFA10012CG GILSFA10015CG GILSFA10016CG 613-6917 613-6916 GILSFA10035 GILSFA10036 GILSFA10037 GILSFA10038 GILSFA10039C GILSFA10039CG GILSFA10040C GILSFA10040CG GILSFA10035C GILSFA10035CG GILSFA10036C GILSFA10036CG GILSFA10037C GILSFA10037CG GILSFA10038C GILSFA10038CG
Pipettes multicanaux, mécaniques, volume variable, PIPETMAN® L
Pipettes Pipetteurs
Cette pipette à déplacement d'air ergonomique est conçue pour permettre un pipetage répétitif agréable. La nouvelle poignée est légère et le repose-doigt est encore plus confortable.
  • Caractéristiques ergonomiques: Poids équilibré, repose-doigt incurvé, poignée arrondie
  • Bouton de réglage de l'éjecteur de pointe peut être utilisé aussi bien par les droitiers que les gauchers
  • Éjecteur de pointe facile à enlever pour un nettoyage facile ; partie inférieure entièrement autoclavable
  • Système de suivi interne pour garantir des volumes réguliers dans tous les canaux lors de l'aspiration et de la distribution
  • Système de verrouillage du volume pour empêcher toute modification accidentelle du volume
  • Bouton-poussoir à code couleur pour l'associer facilement au système de pointe Gilson PIPETMAN correspondant
  • Code d'identification à 2D pour une meilleure traçabilité ; lisible par les scanners standard
L'éjecteur de pointe, le porte-pointe et l'écrou de raccordement peuvent être stérilisés dans le laboratoire sous les conditions suivantes: chaleur humide/121 °C/20 minutes/1 bar.
Les seuils maximums d'erreurs tolérées ne sont garantis que lorsque ces pipettes sont utilisées avec les pointes recommandées PIPETMAN DIAMOND.
PIPETMAN L models are all fully autoclavable without disassembly for maximum convenience and protection from cross-contamination. PIPETMAN L models feature a DataMatrix 2D code for easy traceability. Use a 2D code scanner to transfer the code automatically into any traceability or asset management system. Also, the pipette serial number is engraved on the body of the pipette for unique identification.