Imprimer
Lingettes et rouleaux de lingettes pour applications générales, WYPALL* L20 EXTRA / L20 EXTRA+
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7300 7301 7303 7302 7308 7248 7317 7356
115-2206EA 64.8 EUR
115-2206 115-0024 115-2208 115-2207 115-2013 115-1936 115-1543 KIMB7356
Lingettes et rouleaux de lingettes pour applications générales, WYPALL* L20 EXTRA / L20 EXTRA+
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Ces lingettes à usage unique en AIRFLEX* deux plis sont idéales pour le nettoyage en général et les tâches d'essuyage moyen comme le polissage du verre et des surfaces lisses et le nettoyage des outils.
  • Plus résistantes que les lingettes deux plis classiques
  • Résistant et absorbant
  • Nettoyage rapide sans désagrégation
  • Peuvent être utilisées avec un système de distribution pour contrôler l'utilisation et réduire le gaspillage
Petits rouleaux: à utiliser avec le distributeur 7041.
Grands rouleaux: à utiliser avec les distributeurs 6146, 6154 et 6155.
Rouleaux à dévidage central: à utiliser avec le distributeur 7017.