Imprimer
Milieu pour chromatographie à interaction hydrophobe, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7182-02EA 0 EUR
7182-02 7182-05 7285-00 7285-01
Milieu pour chromatographie à interaction hydrophobe, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Protéines purification Protein Purification Resins
Milieu à base de silice utilisé pour purifier les protéines à partir de l’hydrophobie induite par des sels différentiels. Le mode mixte permet une sélectivité unique avec son interaction hydrophobe et sa fonction d'échange d'ions.