Imprimer
VWR®, Thermomètres électroniques étalonnés avec sonde en acier inoxydable
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-0916EA 85.2 EUR
620-0916 620-2343 620-2709 620-2710
VWR®, Thermomètres électroniques étalonnés avec sonde en acier inoxydable
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres numériques haute précision, dotés de sondes résistantes aux produits chimiques, contrôlent la température des produits pharmaceutiques, des vaccins, des produits chimiques, du sang et des produits sanguins, des produits alimentaires et bien plus.
  • Les caractéristiques disponibles incluent: enregistrement de 10 événements, lectures de température max./min., minuterie et alarme
  • Points d’étalonnage: 0; 100 °C
Certifications: Traçabilité selon les normes NIST, numéro de série individuel, marquage CE, ISO/CEI 17025:2005.
Informations de livraison: Comprend une documentation d’étalonnage certifiée et des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) et une pile AAA.