Ces thermomètres numériques mesurent la température des environnements humides ou secs, notamment les congélateurs, réfrigérateurs, bains-marie, aquariums et incubateurs.
- Sonde étanche
- Mesures des températures minimale/maximale
- Affichage double/triple avec alarmes
Longueur de la sonde : 30 mm
Points d'étalonnage : 0 : 50 °C
* Externe
** Interne
Certifications: Numéro de série individuel, marquage CE, ISO/CEI 17025:2005.
Informations de livraison: Livrés avec une documentation d'étalonnage accréditée, des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) et avec une pile AAA ou LR44 (620-0919).
Attention: * Externe
** Interne