Imprimer
Gants en nitrile, Kimtech™ Blue Nitrile™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 1 
Recherche chimique / Technicien / Le bar sur loup
Oui, je le conseille
Risque chimique elevé adapté a notre secteur d'activité. Epaisseur confortable pour l'utilisation et la resistance du produit.
97982 97984 97985
112-4867EA 0 EUR
112-4867 112-4869 112-4870
Gants en nitrile, Kimtech™ Blue Nitrile™
Gants
Ces gants sont fabriqués en nitrile plutôt qu'en latex de caoutchouc, ce qui réduit le risque de réactions associées aux gants de TYPE I.
  • Fabriqué en polymère de nitrile synthétique et donc exempt de silicone et de latex
  • Le fini lisse permet une excellente sensibilité tactile lors de la manipulation de matériaux et d'équipements secs ou mouillés
  • Manchettes ourlées pour plus de solidité et pour faciliter l'enfilage et le retrait des gants
  • Protection conforme contre les virus, les éclaboussures de produits chimiques et les risques microbiologiques
  • Protection contre les virus conformément à la norme ISO 16604 procédure B:2004
  • Dissipation de l'électricité statique en cours d'utilisation et testé antistatique, conforme aux exigences définies dans la norme EN 1149-5
Parfaitement adaptés à un large éventail d'applications non stériles, les gants KIMTECH SCIENCE* en nitrile bleu sont conçus pour protéger les processus de laboratoire tout en minimisant le risque de contamination et en optimisant la productivité. Idéaux pour une utilisation dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la microbiologie, de la virologie, des sciences de la vie, de la recherche biomédicale, de la médecine légale et de la fabrication de médicaments non stériles.
EN 374, EN 455, EN 1149-5 ; Cat. III, AQL 1,5
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Blue
EN 374, EN 455-1/-2/-3, Cat. III, AQL 1,5
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5