Imprimer
Filtres à particules à baïonnette pour demi-masques et masques complets, X-plore® 3300/3500 et X-plore® 5500
Fournisseur: Dräger
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6738001 6738002 6738011 6738353 6738354 6738391 6738875
111-0428EA 42.7 EUR
111-0428 111-0427 111-0423 111-0422 111-0421 111-0418 111-0911
Filtres à particules à baïonnette pour demi-masques et masques complets, X-plore® 3300/3500 et X-plore® 5500
Protection respiratoire Masques réutilisables Filtres pour masques
La série de doubles filtres X-plore® avec fixations à baïonnette associe confort et côté pratique. Les filtres sont compatibles avec les demi-masques Dräger X-plore® 3300/3500 et les masques d'hygiène complets X-plore® 5500.
  • Filtres à particules blancs pour une identification facile
  • Excellente sécurité pour l'utilisateur dans la mesure où ils peuvent également être portés sous des visières
  • Classification « R » : réutilisation autorisée (multicouches)
  • Filtre solide avec boîtier en plastique ABS bleu et fixations à baïonnette sécurisées et explications claires sur la façon de mettre le filtre en place en toute sécurité
EN 14387/2000/A1:2006
Certifications: EN 14387/2000/A1:2006