Imprimer
VWR® CTP, Ruban adhésif de construction pour salles propres
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
817-0077EA 27.6 EUR
817-0077 817-0062
VWR® CTP, Ruban adhésif de construction pour salles propres
Rubans adhésifs
Ces rubans sont fabriqués en polyéthylène avec un adhésif en caoutchouc synthétique.
  • Colle facilement différents supports
  • Bord dentelé pour une déchirure facile
  • Adhésif à haute adhérence
Longueur : 32,9 m