Imprimer
Rubans adhésifs pour salles blanches, PCX™
Fournisseur: MICRONOVA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PCX-1RE PCX-2RE PCX-2DB PCX-1YE PCX-2YE PCX-1WH_U PCX-34RE PCX-34WH PCX-2OR PCX-1TR PCX-1OR PCX-3OR PCX-2DG PCX-1BL PCX-1DG PCX-2WH PCX-34WHIR PCX-1DB PCX-1WH
MICRPCX-1REEA 1860 EUR
MICRPCX-1RE MICRPCX-2RE MICRPCX-2DB MICRPCX-1YE MICRPCX-2YE 819-0031 MICRPCX-34RE MICRPCX-34WH MICRPCX-2OR MICRPCX-1TR MICRPCX-1OR MICRPCX-3OR MICRPCX-2DG MICRPCX-1BL MICRPCX-1DG MICRPCX-2WH MICRPCX-34WHIR MICRPCX-1DB MICRPCX-1WH
Rubans adhésifs pour salles blanches, PCX™
Rubans adhésifs
Ces rubans adhésifs pour salles blanches sont faits de LDPE avec adhésif acrylique.
  • Etiquetage
  • Scellage, scellage pour boîte de cachets
  • Surétiquetage (étiquettes de protection en papier pour bains-marie)
Ruban adhésif en polyéthylène faible densité, à faible teneur en halogènes et en chlorures lixiviables. Traité et conditionné dans une salle blanche. Le film en polyéthylène et l'adhésif acrylique diminuent la possibilité d'émissions de gaz. PCX offre une excellente résistance chimique et une bonne conformabilité. Bonne compatibilité avec les polycarbonates, les glaa et les produits acryliques.
Longueur : 32,9 m
Diverses couleurs disponibles.