Imprimer
Rubans adhésifs pour salles blanches, MicroSeal™ CSLB™
Fournisseur: MICRONOVA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CSLB-1WH_U CSLB-2WHIR CSLB-236WH CSLB-34WH CSLB-3WH CSLB-3WHIR CSLB-1WHIR CSLB-12WHIR CSLB-34WHIR CSLB-12WH CSLB-1WH
819-0023EA 0 EUR
819-0023 819-0025 819-0157 819-0096 819-0098 819-0105 819-0095 819-0155 819-0158 819-0154 819-0156
Rubans adhésifs pour salles blanches, MicroSeal™ CSLB™
Rubans adhésifs
Ces rubans adhésifs pour salles blanches sont faits de PE avec adhésif acrylique.
  • Pré-perforé
  • Les perforations à intervalles de 7,6 cm (3") permettent une déchirure facile à des longueurs optimales
  • Le film de polyéthylène à faible densité et à faible dégazage s'enlève proprement, ne laissant aucun résidu d'adhésif
  • Peut être écrit avec une pointe en fibre et des marqueurs permanents
  • Enroulé sur un noyau en plastique de 7,6 cm sans doublure, ce qui signifie moins d'emballages et de déchets à jeter.
  • Disponible de 0,5 à 3" de largeur ; les largeurs plus petites sont idéales pour le scellement des plaques rodac lors de la surveillance environnementale
  • Convient pour la transformation des aliments et la production pharmaceutique
  • Le rouleau de 16,5 m fournit environ 42 joints
  • Ruban irradié fourni avec une certification complète d'irradiation et de traçabilité des lots
Pour l'habillement des salles propres, ce ruban adhésif confortable peut être utilisé pour garantir un scellage efficace entre le gant et le vêtement. Pour les applications de scellage, de groupement et d'étiquetage de plaques, les excellentes propriétés de déboutonnage/rescellage associées aux perforations faciles à déchirer font de ce ruban adhésif le choix idéal.
Couleur : blanc