Rubans adhésifs de sécurité rayés pour salles blanches, SST™
Rubans adhésifs
Ces rubans adhésifs laminé, sensible à la pression, sont fabriqués en vinyle avec adhésif en caoutchouc et sont idéaux pour la délimitation et le codage couleur d'équipements et de zones spécifiques.
Ruban adhésif résistant aux éraflures et aux solvants, à l'humidité et à l'huile
Enveloppé sur un matériau en plastique et traité pour les salles blanches
Longueur : 16,4 m
Diverses couleurs disponibles.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.