Thioacétamide ≥99.0% ACS pour précipitation des métaux lourds, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Thioacetamide ACS reagent for the precipitation of heavy metals.
Formule:
CH₃CSNH₂ Point de fusion: 108-114 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008070 Numéro CAS: 62-55-5 EINECS: 200-541-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) | complying |
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Melting range | 111 - 114 °C |
Colour of the solution | complying |
Clearness of the solution | complying |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.05 % |
Calcium (Ca) | Max. 10 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 100 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Application test | complying |