VWR® Buffer Tablets for Haematology
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Ces comprimés représentent une méthode rapide et pratique de préparation de solutions tampons.
Les comprimés Gurr permettent la préparation de solutions de coloration microscopique.
Dissoudre un comprimé dans de l'eau distillée pour obtenir jusqu'à 100 ml de solution au pH indiqué à 20 °C. La concentration molaire des solutions tampons est de 0,005 M.